Läs mer
Lodenafil, MedChemExpress
Produktkod. 16495088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495088 10 mg 10mg
16451327 50 mg 50mg
16427817 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16495088 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY123210
MedChemExpress Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Lodenafil is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor for the treatment of erectile dysfunction (ED).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lodenafil
CAS 139755-85-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32N6O5S
Kvantitet 10 mg
Synonym Hydroxyhomosildenafil
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (495.44 mM)
LEDER O=C1C2=C(NC(C3=CC(S(=O)(N4CCN(CC4)CCO)=O)=CC=C3OCC)=N1)C(CCC)=NN2C
Molekylvikt (g/mol) 504.6
Formel vikt 504.6
Procent renhet 99.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation