Läs mer
Lodoxamide, MedChemExpress
Beskrivning
Lodoxamide (U-42585E free acid) is an antiallergic compound acting as a mast-cell stabilizer for the treatment of asthma and allergic conjunctivitis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lodoxamide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 53882-12-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H6ClN3O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | U-42585E free acid |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (160.45 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |