missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lodoxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lodoxamide |
| CAS | 53882-12-5 |
| Molekylformel | C11 H6 Cl N3 O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Acetic acid, 2,2'-[(2-chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino]bis[2-oxo-, 2,2'-[(2-Chloro-5-cyano-1,3-phenylene)diimino]bis[2-oxoacetic acid], Lodoxamide, Thilomide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6ClN3O6/c12-7-5(14-8(16)10(18)19)1-4(3-13)2-6(7)15-9(17)11(20)21/h1-2H,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19)(H,20,21) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)Nc1cc(cc(NC(=O)C(=O)O)c1Cl)C#N |
| IUPAC-namn | 2-[2-chloro-5-cyano-3-(oxaloamino)anilino]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.63 |
| Formel vikt | 310.9945 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?