Läs mer
Lodoxamide tromethamine, MedChemExpress
Produktkod. 16439567
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16439567 5 mg
1 options
Produktkod. 16439567 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16289
MedChemExpress Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Lodoxamide tromethamine (U-42585E) is a medication for the treatment of prophylaxis of mast cell-mediated allergic disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lodoxamide tromethamine
Fysisk form Solid
CAS 63610-09-3
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H28ClN5O12
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym U-42585E
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (36.11 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER N#CC1=CC(NC(C(O)=O)=O)=C(Cl)C(NC(C(O)=O)=O)=C1.OCC(CO)(N)CO.OCC(CO)(N)CO
Molekylvikt (g/mol) 553.9
Formel vikt 553.9
Procent renhet 95.88%