missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lofepramine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lofepramine-d3 |
| CAS | 1185083-78-6 |
| Molekylformel | C26H24D3ClN2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl](methyl-d3)amino]ethanone, 4'-Chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl- (methyl-d3)-amino]acetophenone, Amplit-d3, Leo 640-d3, Lopramine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | ClC(C=C1)=CC=C1C(CN(C([2H])([2H])[2H])CCCN2C(C=CC=C3)=C3CCC4=CC=CC=C42)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?