Läs mer
Lofepramine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Lofepramine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lofepramine Hydrochloride |
| CAS | 26786-32-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lofepramine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C26 H27 Cl N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, hydrochloride (1:1), Acetophenone, 4'-chloro-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, monohydrochloride (8CI), Ethanone, 1-(4-chlorophenyl)-2-[[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]methylamino]-, monohydrochloride (9CI), Gamanil, Gamonil, Leo 640 hydrochloride, Lofepramine hydrochloride, Lopramine hydrochloride, Timelit, Tymelyt, WHR 2908A |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-2-[3-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl-methylamino]ethanone;hydrochloride |
| Visa mer |