Läs mer
Lofexidine-d4 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30483399
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483399 10 mg
30470698 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30483399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46939210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1206845-57-9
Molekylformel C11 2H4 H8 Cl2 N2
Molekylvikt (g/mol) 247.16
Synonym Lofexidine-d4
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetradeuterio-2-[1-(2,6-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
LEDER [2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])C(C)c2c(Cl)cccc2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofexidine-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2/c1-7(11-14-5-6-15-11)10-8(12)3-2-4-9(10)13/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15)/i5D2,6D2
Formel vikt 246.0629
Procent renhet >95%