Läs mer
Lofoxidinhydroklorid, 98+%
Produktkod. 15456109
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456109 5 g 5g
15446109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63960.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Alfa-2 adrenerg agonist | CAS: 21498-08-8 | C11H13Cl3N2O | 295,588 g/mol
Alpha-2 adrenerg agonisten
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21498-08-8
Molekylformel C11H13Cl3N2O
Molekylvikt (g/mol) 295.588
MDL-nummer MFCD00917022
InChI-nyckel DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lofexidine hydrochloride, lofexidine hcl, lofetensin, loxacor, lofexidine.hcl, loxacor hydrochloride, lofetensin hydrochloride, 2-1-2,6-dichlorophenoxy ethyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, lofexidine hydrochloride usan
PubChem CID 30667
IUPAC-namn 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
LEDER CC(C1=NCCN1)OC2=C(C=CC=C2Cl)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofexidine hydrochloride
Smältpunkt 225 °C till 232 °C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Merck Index 14,5558
Formel vikt 295.6
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallint pulver
RUO– Endast forskningsanvändning