Läs mer
Lofoxidinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457412
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457412 10 mg
1 options
Produktkod. 30457412 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1898.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofexidine Hydrochloride
CAS 21498-08-8
Analyt- eller komponentnamn Lofexidine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
IUPAC-namn 2-[1-(2,6-diklorfenoxi)etyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 295.59
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 294,0093 g/mol