Läs mer
Lofexidine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16424537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16424537 50 mg
1 options
Produktkod. 16424537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1052
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MedChemExpress Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine (hydrochloride) is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofexidine hydrochloride
CAS 21498-08-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H13Cl3N2O
Kvantitet 50 mg
Synonym Baq-168 MDL-14042
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (338.31 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (338.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 295.59
Formel vikt 295.59
Procent renhet 98.36%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism