Läs mer
Lofoxidinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30051706
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051706 100 mg
1 options
Produktkod. 30051706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1898.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lofoxidinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofexidine Hydrochloride
CAS 21498-08-8
Analyt- eller komponentnamn Lofexidine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
LEDER Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
IUPAC-namn 2-[1-(2,6-diklorfenoxi)etyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 295.59
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 294,0093 g/mol