Läs mer
Lofoxidinhydroklorid, TRC
Produktkod. 30481322
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30481322 50 mg
30479654 5 mg
30474939 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30481322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46939050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21498-08-8
Molekylformel C11 H12 Cl2 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 295.59
Synonym 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[1-(2,6-dichlorophenoxy)ethyl]-, monohydrochloride (8CI), Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Lofexidine hydrochloride, Loxacor, MDL 14042
IUPAC-namn 2-[1-(2,6-diklorfenoxi)etyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(Oc1c(Cl)cccc1Cl)C2=NCCN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofexidine Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
Formel vikt 294.0093