Läs mer
Lofexidine, MedChemExpress
Produktkod. 16434537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16434537 50 mg
1 options
Produktkod. 16434537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1052A
MedChemExpress Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Lofexidine is a selective α2-receptor agonist, commonly used to alleviate the physical symptoms of heroin and other types of opioid withdrawal.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lofexidine
CAS 31036-80-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H12Cl2N2O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (241.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(C1=NCCN1)OC2=C(Cl)C=CC=C2Cl
Molekylvikt (g/mol) 259.13
Formel vikt 259.13
Procent renhet 98.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation