Läs mer
Loganetin, MedChemExpress
Beskrivning
Loganetin is a non-toxic natural product that may be applied in the antibacterial drug development for treating multidrug-resistant Gram negative infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loganetin |
| CAS | 29748-10-5 |
| Färg | Colorless |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H16O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (1095.34 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | COC(C1=CO[C@@H](O)[C@@]2([H])[C@]1([H])C[C@H](O)[C@@H]2C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.24 |
| Formel vikt | 228.24 |
| Visa mer |