Läs mer
Loganin, TRC
Produktkod. 30475931
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475931 10 mg
30471343 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30475931 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46940510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18524-94-2
Molekylformel C17 H26 O10
Molekylvikt (g/mol) 390.38
Synonym (1S,4aS,6S,7R,7aS)-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,5,6,7,7a-hexahydro-6-hydroxy-7-methylcyclopenta[c]pyran-4-carboxylic Acid Methyl Ester, (-)-Loganin, Loganoside, (1S)-1α-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4aα,5,6,7,7aα-hexahydro-6α-hydroxy-7α-methylcyclopenta[c]pyran-4-carboxylic Acid Methyl Ester, 7-Hydroxy-6-desoxyverbenalin, NSC 606403
IUPAC-namn metyl (1S,4aS,6S,7R,7aS)-6-hydroxy-7-metyl-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-1,4a,5,6,7,7a-hexahydrocyklopenta[c]pyran-4-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@H]13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loganin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H26O10/c1-6-9(19)3-7-8(15(23)24-2)5-25-16(11(6)7)27-17-14(22)13(21)12(20)10(4-18)26-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9-,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Formel vikt 390.1526