Läs mer
Fisherbrand™ Logger-Trac™ Mini-Logger-Trac Datalogging Termometer
Produktkod. 15577603 Handla allt Fisherbrand Produkter
Dataminne:
7680 avläsningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15577603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kräver
Kräver MaxiThermal mjukvara (15-081-150) och vagga med USB kabel (14-650-123) för att ladda ner data och starta om minidatalogger.
Ta reda på varaktigheten av temperaturutflykten omedelbart, ingen datanedladdning krävs med Logger-Trac™ Mini-Logger-Trac Datalogging Termometer.
  • Temperaturutflyktens varaktighet
  • Datalogger med användardefinierade inspelningsintervall
  • Aktiv LCD-skärm visar följande viktiga data: Aktuell temperatur, Minsta/Maximala temperaturer, Inspelningsstatus, Körtid, Larm (Exkursion) Kumulativ tid, Larmräkning
  • Kräver Fisherbrand Traceable Vagga och USB Kabel (6549) för att ladda upp data till PC
ANVÄNDARVALBARA INSPELNINGSINTERVALL För fullständig flexibilitet kan det användardefinierade inspelningsintervallet ställas in baserat på antalet önskade dagar att logga (från 4 timmar till 365 dagar) eller önskat tidsintervall (från varannan sekund till var 24:e timme). Internt flashminne lagrar 7680 avläsningar.
För att säkerställa att ingen data går förlorad kommer termometern att sluta logga data när minnet är fullt (data kommer inte att skrivas över). Under inspelning visas följande information: Aktuell, lägsta och maximal uppnådd temperatur och ackumulerad gångtid. När ett larmtillstånd har inträffat visas följande ytterligare information: Larmtally, ALARM-meddelande, kumulativ larmtid.
Enskild Logger-Trac Termometrar är förprogrammerade med larmvärden 2° C (låg) och 8° C (hög) och ett inspelningsintervall för att möjliggöra 30 dagars inspelning (avläsningar loggas var 5:e minut, 33:e sekund).
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 7680 avläsningar
Kalibrering Ej kalibrerad
Larmtyper Hög/Låg
Programvarutyp TraceableLIVE
Beskrivning Med temperatur MIN/MAX minne. dataloggning och exporterbar data
Gränssnitt USB
IP-betyg IP66
Sensortyper Intern sensor
För användning med (applikation) Perfekt lösning för att övervaka material under transport samt reagenser, kliniska prover, vacciner, läkemedel och livsmedel var som helst
Noggrannhet (temperatur) ±0,2 °C (0 °C; till 10 °C;),± 1 °C annars
Temperaturområde (engelska) -31 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -35 °C till +50 °C
Mått (L x B x H) 2 x 1 x 0,5 tum.