Beskrivning
- Inkluderar hyll- och installationsbeslag.
- Justerbar höjd.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Logic Cell Culture Cart Interior Shelf Accessory delar upp det nedre lagringsområdet på Logic Cell Culture Cart för ökad flexibilitet och justerbar höjd. |
| Bredd (metrisk) Interiör | 39.6 cm |
| Produkttyp | Hängande hylla |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Bredd (engelska) Exteriör | 15,6 tum |
| För användning med (applikation) | Cellkultur |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 39.6 cm |
| Hamnar | Hold (Håll) |
| Höjd (metrisk) | 1.3 cm |
| Bredd (engelska) Interiör | 15,6 tum |
| Visa mer |