Description
- Insatsen lägger till sex fack för att sänka lagringsutrymmet i Logic Cell Culture Cart.
- Idealiskt för extra förvaring av serologiska pipetter.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Pipettinsert-tillbehöret lägger till 6 extra fack för förvaring av olika storlekar på serologiska pipetter i logikcellkulturvagnen. |
| Bredd (metrisk) Interiör | 39.4 cm |
| Produkttyp | Pipettinsats |
| Bredd (engelska) Exteriör | 15,5 tum |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 39.4 cm |
| Inkluderar | Pipettinsats, installationsinstruktioner |
| Bredd (engelska) Interiör | 15,5 tum |
| För användning med (utrustning) | Logikcellkulturvagn |
| Djup (engelska) | 15,5 tum |
| Djup (metriskt) | 39.4 cm |