Läs mer
Labconco™ Logic™ Cellkulturvagns sidohylla-tillbehör
Produktkod. 30280808 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Logikcellkulturvagn
Produktkod. För användning med (utrustning)
30280808 Logikcellkulturvagn
1 options
Produktkod. 30280808 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 8024700
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Två sidohyllor som fästs på höger och/eller vänster sida av Logic Cell Culture Cart. Hyllor kan användas som extra flaskor eller för att dela ut handskar i olika storlekar. Varje vagn kan ha upp till fyra hyllor.
  • Inkluderar två hyllor och installationsbeslag.
  • Hyllor kan fästas på höger och/eller vänster sida.
  • Vagnen kan rymma upp till 4 hyllor totalt (två på höger sida och två på vänster sida).
Specifikationer
Beskrivning Två tillbehörshyllor på sidan för extra förvaring på Logic Cell Culture Cart. Två hyllor kan fästas på höger och vänster sida av vagnen.
Bredd (metrisk) Interiör 39.4 cm
Produkttyp Brukskorg
Höjd (engelska) 4 tum
Bredd (engelska) Exteriör 15,5 tum
För användning med (applikation) Cellkultur
Bredd (metrisk) Exteriör 39.4 cm
Inkluderar Två hyllor, installationsbeslag
Hamnar Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Mått (L x B x H) Exteriör 15,5 x 3 x 4 tum
Bredd (engelska) Interiör 15,5 tum
För användning med (utrustning) Logikcellkulturvagn