Läs mer
Labconco™ Logic™ Cellkulturvagn
Produktkod. 18844932 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Logic Cell Culture Cart
Produktkod. För användning med (utrustning)
18844932 Logic Cell Culture Cart
1 options
Produktkod. 18844932 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 8024400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21145.00 SEK
    19594.72 SEK / Paket med 1
    Save 1550.28 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Logic Cell Culture Cart ger kompakt förvaring för vanliga cellkulturtillbehör som serologiska pipetter, handskar, labbvävnader och desinfektionsmedel. Ger snabb och bekväm åtkomst för vanliga cellodlingsmaterial när du arbetar i ett biosäkerhetsskåp. Kompakt design fungerar bra i små utrymmen.
  • Labconco Logic™ Vagn är speciellt utformad för att ge bekväm, kompakt förvaring av tillbehör som vanligtvis används i biologiska säkerhetsskåp som serologiska pipetter, handskar, labbvävnad och desinfektionsmedel.
  • Designad för att passa under Logic Series biosäkerhetsskåp.
  • HDPE-konstruktion för hållbarhet och rengöringsbarhet.
  • Det övre facket dispenserar och lagrar 3 till 4 lådor med handskar och dispenserar små eller stora labbservetter.
  • Tre fack ger enkel åtkomst till serologiska pipetter.
  • Förvaringslåda.
  • Stort öppet förvaringsfack.
Tillbehör tillgängliga (säljs separat):
  • Pipettinsats delar upp det nedre förvaringsutrymmet i ytterligare sex fack för förvaring av ytterligare serologiska pipetter (01-812-404).
  • Sidohylltillbehör lägger till ytterligare förvaring av flaskor, desinfektionsmedel eller dispenseringshandskar till höger och/eller vänster sida av vagnen (01-812-403).
  • Inredningshylltillbehör delar upp det nedre förvaringsutrymmet för ökad flexibilitet (01-812-405).
Specifikationer
Beskrivning Ger kompakt förvaring för vanliga cellodlingsmaterial som serologiska pipetter, handskar, labbvävnader och desinfektionsmedel
Bredd (metrisk) Interiör 59.7 cm
Produkttyp Arbetsstation
Höjd (engelska) 27 tum.
Bredd (engelska) Exteriör 23,5 tum
För användning med (applikation) Cellkultur
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Hamnar Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 68.6 cm
Bredd (engelska) Interiör 23,5 tum
För användning med (utrustning) Logic Cell Culture Cart
Djup (engelska) 19 tum
Djup (engelska) Exteriör 19 tum
Djup (metriskt) 48.3 cm
Djup (metrisk) Exteriör 48.3 cm