Läs mer
Notrax Logotyp Imperial™ Absorberande Custom Printed Logo Mat
Produktkod. 17772018
Change view
Mått (L x B):
240 x 120 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17772018 240 x 120 cm
1 options
Produktkod. 17772018 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 199S0048WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3234.00 SEK
    2803.11 SEK / Paket med 1
    Save 430.89 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Logotyp Imperial™ kan anpassas helt med BrilliantStep™ toppmodern tryckteknik som tillåter 3-dimensionella effekter, fina linjer och färgskuggning, för att varje matta ska få sin verkligt individuella bild.
  • Logotypen Imperial™ högkvalitativ multifunktionell dammkontrollmatta är tätt tuftad med en öppen Frieze tuft för verkligt färgdjup och en spårlös yta för att säkerställa en hög vattenabsorptionsförmåga och smutsborttagning för en mycket effektiv lösning
  • En hållbar vinylbaksida med en slät finish anpassar sig till alla ytor
  • Logotyp Imperial™ kan anpassas helt med BrilliantStep™ toppmodern tryckteknik som tillåter 3-dimensionella effekter, fina linjer och färgskuggning, för att varje matta ska få sin verkligt individuella bild
Specifikationer
Mått (L x B) 240 x 120 cm
Färg Logotyp
Längd (engelska) 94 tum.
Längd (metrisk) 240 cm
Material Polyamid 6.0 garn
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 120 cm