Läs mer
Notrax Logotyp Standard™ Prisvärd absorberande tryckt logotyp matta
Produktkod. 17722018
Change view
Mått (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17722018 90 x 60 cm
17732018 120 x 90 cm
17742018 150 x 90 cm
17752018 180 x 120 cm
17762018 300 x 90 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17722018 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 193S0023WH
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Logotyp Standard™ kan anpassas helt med BrilliantStep™ toppmodern tryckteknik som tillåter 3-dimensionella effekter, fina linjer och färgskuggning, för att varje matta ska få sin verkligt individuella bild.
  • Logotyp Standard™ är den idealiska reklammattlösningen för lätta applikationer
  • Använder BrilliantStep™ fullfärgstryck med nästan oändliga färgkombinationer, den jämna velourytan möjliggör fintryck och äkta färgpresentation
  • En slitstark vinylbaksida med slät finish anpassar sig till alla ytor
  • Logotyp Standard™ kan anpassas helt med BrilliantStep™ toppmodern tryckteknik som tillåter 3-dimensionella effekter, fina linjer och färgskuggning, för att varje matta ska få sin verkligt individuella bild
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
Stil Fris
Färg Logotyp
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Polyamid 6.6 High Twist garn
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm