Läs mer
Notrax Logotyp Washable™ Custom Printed Logo Mat
Produktkod. 17762488
Change view
Mått (L x B):
85 x 60 cm
115 x 85 cm
150 x 85 cm
180 x 115 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17762488 85 x 60 cm
17772488 115 x 85 cm
17782488 150 x 85 cm
17792488 180 x 115 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17762488 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 190S0023WH
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Logotyp Washable™ kan anpassas helt med BrilliantStep™ toppmodern tryckteknik som tillåter 3-dimensionella effekter, fina linjer och färgskuggning, för att varje matta ska få sin verkligt individuella bild. Baksidan av nitrilgummi är tvättbar upp till 50 °C.
  • Funktionell och tvättbar entrématta med logotyp som kan göras helt personlig med hjälp av BrilliantStep™ fullfärgstryck med nästan oändliga färgkombinationer
  • Den öppna Frieze tofsen ger verkligt färgdjup och en spårlös yta som gör den mer hållbar och effektivare för att dölja smuts och gångtrafik
  • Baksidan av nitrilgummi är tvättbar upp till 50 °C med klämmönster för att minimera rörelser på alla ytor och för att hålla mattan upphöjd på hårda golv för att tillåta torkning undertill.
  • Logotyp Washable™ kan anpassas helt med BrilliantStep™ toppmodern tryckteknik som tillåter 3-dimensionella effekter, fina linjer och färgskuggning, för att varje matta ska få sin verkligt individuella bild
Specifikationer
Mått (L x B) 85 x 60 cm
Stil Fris
Färg Vitt
Längd (engelska) 2.8 ft.
Längd (metrisk) 85 cm
Material Polyamid 6.6 High Twist garn
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm