Läs mer
Agilent BioTek LogPhase 600 Microbiology Reader
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17267819 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Våglängdsområde:
560 nm
580 nm
600 nm
620 nm
640 nm
Produktkod. 17267819
Brand: Agilent BioTek LP620SN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
BioTek LogPhase 600-mikrobiologiläsare är utformad för att mäta mikrobiella tillväxtkurvor i upp till fyra standardmikroplattor med 96 brunnar. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
BioTek LogPhase 600-mikrobiologiläsare är utformad för att mäta mikrobiella tillväxtkurvor i upp till fyra standardmikroplattor med 96 brunnar. Denna mikrobiologiplattläsare har specialbyggd robust skakning och konsekventa temperaturkontroller, vilket är avgörande för optimal tillväxt av bakterier och jästceller
LogPhase 600 styrs med ett program som ger en enkel men kraftfull användarupplevelse. Programvaran styr läsaren för att skaffa data och utföra mikrobiologifokuserad analys för alla plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inkubatortemperatur Inkubation till °45 C med kondensationskontroll
Ljuskälla LED
Typ av tallrik 96-brunnsplatta med lockförsegling
Läsalternativ Discontinuous Kinetic
Skakning Orbital
Noggrannhet 0 till 2 OD± 1 %± 0,01 OD
Certifikat och efterlevnad CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel.
Elektriska krav 100/240 V vid 50/60 Hz, 250 W
Höjd (engelska) 10,5 tum
Höjd (metrisk) 26.7 cm
Inkluderar Gen5 och LogPhase App
Linjäritet 0 till 2 OD± 1 %± 0,01 OD
Modell LP620
Upplösning 0,001 OD
Garanti 1 år
Våglängdsområde 620 nm
Vikt (engelska) 50 lb.
Vikt (metrisk) 22.7 kg
Bredd (engelska) 26 tum
Bredd (metrisk) 66 cm