Läs mer
Agilent BioTek LogPhase 600 produktkvalificeringspaket
Produktkod. 17132089 Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
LogPhase 600 produktkvalificeringspaket
Notera:
Produktkvalificeringspaket inkluderar noggranna procedurer för att en användare ska kunna utföra installationskvalificering, driftkvalificering och prestandakvalificering. Periodiska underhållsprocedurer ingår också för att hjälpa till att underhålla instrumenten för optimal prestanda. Produktkvalificeringspaket innehåller endast dokumentation och procedurer. Många av dessa procedurer kräver användning av QC-testlösningar eller andra tillbehör, men dessa ingår inte i produktkvalificeringspaketen.
Produktkod. 17132089
Brand: Agilent BioTek 1800547
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Notera:
Produktkvalificeringspaket inkluderar noggranna procedurer för att en användare ska kunna utföra installationskvalificering, driftkvalificering och prestandakvalificering. Periodiska underhållsprocedurer ingår också för att hjälpa till att underhålla instrumenten för optimal prestanda. Produktkvalificeringspaket innehåller endast dokumentation och procedurer. Många av dessa procedurer kräver användning av QC-testlösningar eller andra tillbehör, men dessa ingår inte i produktkvalificeringspaketen.
LogPhase 600 Product Qualification Package är för användning med LogPhase 600 Microbiology Reader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) LogPhase 600 mikrobiologiläsare; Kräver Gen5 309 eller högre; Agilent BioTek Mikroplattbricka och läsarinstrument
Produkttyp Produktkvalificeringspaket