Läs mer
LOM612, MedChemExpress
Beskrivning
LOM612 is a potent FOXO relocator, with an EC50 value of 1.5 μM in U2fox RELOC cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LOM612 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2173232-79-4 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H10N2O2S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (23.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C2=C(SN=C2N(C)C)C(C3=CC=CC=C31)=O |
| Visa mer |