Läs mer
Lomefloxacin hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17904426
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17904426 100 mg
1 options
Produktkod. 17904426 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0841.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lomefloxacin hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lomefloxacin hydrochloride
CAS 98079-52-8
Analyt- eller komponentnamn Lomefloxacin hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H19 F2 N3 O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lomefloxacin Hydrochloride, 1-Ethyl-6,8-difluoro-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6,8-difluoro-1,4-dihydro-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), Alkaflox, Bareon, Chimono, Lomebact, Lomef 400, Lomflox, Lomitas, Lomoxin, Maxaquin, Mazaquin, NY 198, Orchacin, SC 47111, Uniquin
InChI formel InChI=1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H
LEDER Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(N3CCNC(C)C3)c(F)c12
IUPAC-namn 1-etyl-6,8-difluoro-7-(3-metylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-karboxylsyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 387.81
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 387,1161 g/mol