Läs mer
Lomefloxacin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lomefloxacin hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19F2N3O3.ClH/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22;/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25);1H |
| Formel vikt | 387.1161 |