Läs mer
Lomefloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lomefloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19F2N3O3/c1-3-21-8-11(17(24)25)16(23)10-6-12(18)15(13(19)14(10)21)22-5-4-20-9(2)7-22/h6,8-9,20H,3-5,7H2,1-2H3,(H,24,25) |
| Formel vikt | 351.1394 |
| Procent renhet | >95% |