Läs mer
Lomeguatrib, MedChemExpress
Beskrivning
Lomeguatrib is a O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) inhibitor, with IC50s of 9 nM in cell-free assay and ∼6 nM in MCF-7 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lomeguatrib |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 192441-08-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H8BrN5OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | PaTrin-2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 56 mg/mL (171.69 mM) |
| Visa mer |