missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Lomeguatrib
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18094662
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18094662 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18094662 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4359/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MGMT inhibitor

Lomeguatrib (LomG) is a potent inhibitor of O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT); (IC50 = 0.009 μM in cell-free extracts from HeLa S3 cells); LomG attenuates MGMT activity in vitro and in vivo. LomG enhances the antitumor activity of temozolomide (Cat. No. 2706) in both human melanoma and MCF-7 xenografts. LomG acts as a pseudosubstrate for MGMT and can be used to induce rapid ubiquitin proteasome pathway degradation of proteins that have a MGMT fusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 192441-08-0
Molekylformel C10H8BrN5OS

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lomeguatrib
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 326.17
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 326.17
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.