Läs mer
Lomerizine dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16444477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16444477 50 mg
1 options
Produktkod. 16444477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0768A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Lomerizine dihydrochloride is an antagonist of L- and T-type voltagegated calcium channels.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lomerizine dihydrochloride
CAS 101477-54-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H32Cl2F2N2O3
Kvantitet 50 mg
Synonym KB-2796
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (230.86 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=CC=C(CN2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3)C4=CC=C(F)C=C4)CC2)C(OC)=C1OC.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 541.46
Formel vikt 541.46
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration