Läs mer
Lomerizine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lomerizine, Dihydrochloride |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H30F2N2O3.2ClH/c1-32-24-13-8-21(26(33-2)27(24)34-3)18-30-14-16-31(17-15-30)25(19-4-9-22(28)10-5-19)20-6-11-23(29)12-7-20;;/h4-13,25H,14-18H2,1-3H3;2*1H |
| Formel vikt | 540.1758 |