Läs mer
Lomifylline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lomifylline |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-8-14-11-10(17)12(19)16(3)13(20)15(11)2/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 278.1379 |