Läs mer
Lomifyllin, TRC
Produktkod. 30479790
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479790 500 mg
30469346 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30479790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL470200500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10226-54-7
Molekylformel C13 H18 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 278.31
Synonym 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-7-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione, 7-(5-Oxohexyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-7-(5-oxohexyl)xanthine, 7-(5-Oxohexyl)-1,3-dimethylxanthine, Cervilane
IUPAC-namn 1,3-dimetyl-7-(5-oxohexyl)purin-2,6-dion
LEDER CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCCC(=O)C)c2C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lomifylline
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H18N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-8-14-11-10(17)12(19)16(3)13(20)15(11)2/h8H,4-7H2,1-3H3
Formel vikt 278.1379