Läs mer
Lomitapide, MedChemExpress
Produktkod. 16446128
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16446128 10 mg 10mg
16422267 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16446128 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14667
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Lomitapide (AEGR-733; BMS-201038) is a potent inhibitor of microsomal triglyceride-transfer protein (MTP) with an IC50 of 8 nM in vitro.
Lomitapide (AEGR-733
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lomitapide
CAS 182431-12-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H37F6N3O2
Kvantitet 10 mg
Synonym AEGR-733 BMS-201038
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (144.15 mM)
LEDER O=C(C1(CCCCN2CCC(NC(C3=CC=CC=C3C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C5=C(C6=C1C=CC=C6)C=CC=C5)NCC(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 693.72
Formel vikt 693.72
Procent renhet 99.44%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation