Läs mer
Lomustine, MedChemExpress
Beskrivning
Lomustine (CCNU
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lomustine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 13010-47-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H16ClN3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | CCNU NSC 79037 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (427.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |