Läs mer
Lonafarnib, TRC
Produktkod. 30482733
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482733 10 mg
30464946 25 mg
30470111 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482733 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46944510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193275-84-2
Molekylformel C27 H31 Br2 Cl N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 638.82
Synonym 1-Piperidinecarboxamide, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-, 4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide, Lonafarnib, Sarasar, Sch 66336, Zokinvy
IUPAC-namn 4-[2-[4-[(11R)-3,10-dibrom-8-klor-6,11-dihydro-5H-benzo[1,2]cykloepta[2,4-b]pyridin-11-yl]piperidin-1-yl]-2-oxoetyl]piperidin-1-karboxamid
LEDER NC(=O)N1CCC(CC(=O)N2CCC(CC2)[C@H]3c4ncc(Br)cc4CCc5cc(Cl)cc(Br)c35)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lonafarnib
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
Formel vikt 636.0502