Läs mer
SHOWA™ Långa handskar i blå nitril, modell 7545
Produktkod. 17860442
Change view
Storlek:
11
Betydande
Intermediär
Liten
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17860442 X-large
17850442 Liten
17870442 Intermediär
17880442 Betydande
17807331 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17860442 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 754510XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 SEK
    209.08 SEK / Paket med 100
    Save 219.92 SEK
    51% Av
Visa alla kampanjer
En engångshandske i 100 % nitril som är designad för att minska irritations- och allergirisker, samt ge kemikalieskydd.
  • Genom att klorera handsken förbättras komforten och känslan av klibbighet tas bort.
  • Nitrilkonstruktionen skyddar mot kemisk penetration och projektion.
  • Fri från latex, puder och silikon för att förhindra allergisk reaktion och hudirritation.
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Klorerad Ja
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Latexfri Ja
Material Biologiskt nedbrytbar nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Storlek X-large
Tjocklek (engelska) 3,9 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Förlängd
Foder Ofodrad
Modell 7545
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 295 mm