Läs mer
SHOWA™ Långa handskar i blå nitril, modell 7545
Beskrivning
- Genom att klorera handsken förbättras komforten och känslan av klibbighet tas bort.
- Nitrilkonstruktionen skyddar mot kemisk penetration och projektion.
- Fri från latex, puder och silikon för att förhindra allergisk reaktion och hudirritation.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Klorerad | Ja |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Biologiskt nedbrytbar nitril |
| Palm Thickness (English) | 3,9 mil. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.10 mm |
| Visa mer |