Läs mer
SHOWA™ Långa handskar av nitril, modell 7565
Produktkod. 17877331
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Produktkod. 17877331
Brand: SHOWA™ 756507S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En engångshandske i 100 % nitril som är designad för att minska irritations- och allergirisker, samt ge kemikalieskydd.
  • Genom att klorera handsken förbättras komforten och känslan av klibbighet tas bort.
  • Nitrilkonstruktionen skyddar mot kemisk penetration och projektion.
  • Fri från latex, puder och silikon för att förhindra allergisk reaktion och hudirritation.
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Klorerad Ja
Användningsområden Industriell
Färg Svart
Fingertjocklek (engelska) 5,9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Biologiskt nedbrytbar nitril
Palmtjocklek (engelska) 5,9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.15 mm
Storlek Liten
Tjocklek (engelska) 5,9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Handske manschettstil Förlängd
Foder Ofodrad
Längd (engelska) 11,6 tum
Längd (metrisk) 295 mm