Läs mer
Jenway™ Lång kombinationselektrod med glaskropp med räckvidd på 350 mm
Beskrivning
- Typ: Kombination
- Ändtyp: Glödlampa
- pH-intervall: 1-14
- Temperaturområde: 0 till 80 °C
- Kroppsmaterial: Glas
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kombination, påfyllningsbar |
| Korsning | Ringformig keramik |
| Material | Glaskropp |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Typ av fyllningslösning | 4,0 M KCl/AgCl |
| För användning med (applikation) | Allmän användning och mätningar i stora flaskor |
| Intern referens | Single Junction AgCl |
| Isopotentiell punkt | 0 ±20mV |
| Svarstid | 90 % av slutavläsningen på 30 sekunder |
| Sluttning | 95 till 102 % |
| Visa mer |