Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Långa slipade kottar med spets
Ledstorlek:
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Koniska slipade koner
- Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Ledstorlek | NS 19/38 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.8 mm |
| Diameter (metrisk) Ytterrör | 17 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |