Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Långa jorduttag
Produktkod. p-7222502
Ledstorlek:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10080341
Brand: Lenz Laborglasintrumente 01100612
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Koniska jordade uttag
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Ledstorlek NS 12/32
Tjocklek (metrisk) vägg 1.8 mm
Diameter (metrisk) Ytterrör 15 mm
Material Borosilikatglas (3.3)