Beskrivning
- För enkel provtagning från tankar, kar, sjöar etc.
- Handtagen är 2,9 cm (1⅛ tum) i diameter och svetsad till en styv provtagningsskål vid 45° vinkel för enklare provtagning från upphöjd position
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dipper |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av handtag | 2 stycken |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.9 cm |
| Längd (metriskt) handtag | 3.7 m |