Läs mer
Sampling Systems™ Långt hanterad PharmaScoop™
Produktkod. 13482839 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13482839
Brand: Sampling Systems™ A3961000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Långt hanterad PharmaScoop™ är idealisk för att ösa puder när du vill hålla händerna fria.
  • Extra långt handtag
  • Sprickfri konstruktion
  • 316L rostfritt stål
  • Rundade hörn för enkel rengöring
  • GMP rätta
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Avsluta Polerad
Längd (metriskt) handtag 600 mm
Material Rostfritt stål (316L)