Beskrivning
Rengör känsliga ytor utan problem, tack vare deras extremt låga luddegenskaper.
Minska avfallet, eftersom dessa starka rengöringsdukar inte går sönder lätt och kan återanvändas.
Tork Långvariga rengöringsdukar vita W8:
Spara plats och kostnader med dessa långvariga rengöringsdukar. De är tillräckligt starka för att återanvändas och går inte sönder lätt. Dessutom gör deras mångsidiga och mycket absorberande design att de kan hantera en mängd olika uppgifter med lätthet, inklusive envisa spill och märken. Låga luddegenskaper gör till och med rengöringsdukarna praktiska för känsliga ytor. Använd den Tork med vikttorkaren/tygdispensern för att skydda påfyllningarna. Dess en-i-taget-utlämningsfunktion leder till mindre konsumtion och avfall.
Fördelar i en överblick:
- Kompatibel med de flesta lösningsmedel, desinfektionsmedel och rengöringsmedel
- Lämplig för ett brett spektrum av uppgifter
- Extremt låg ludd för känsliga ytor
- Stark och absorberande för enkel återanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (engelska) | 15,16 tum |
| Längd (metrisk) | 38.5 cm |
| Bredd (engelska) | 11,81 tum |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | papper |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX kredit |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Förpackningsmängd | 400/Cs. |
| Visa mer |