Läs mer
Tork Long-Lasting Multipurpose Cleaning Cloth W8
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30243877 Handla allt Tork Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Rött
Produktkod. Färg
30243877 Grön
30243790 Gult
30243838 Blått
30243860 Rött
4 options
Produktkod. 30243877
Brand: Tork 194550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
A durable and absorbent cleaning cloth that can be used repeatedly without tearing. It is available in four colours to prevent cross-contamination.
  • Wipe away stubborn spills with our strong and absorbent cleaning cloths.
  • Prevent cross-contamination by using different-coloured cloths for different jobs.
  • No need to change your cleaning routine - these cloths can be used with most solvents, disinfectants and detergents.
  • Avoid waste with strong and durable cloths that won't tear easily and can be reused.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cleaning Cloth
Längd (engelska) 15.16 in.
Längd (metrisk) 38.5 cm
Bredd (engelska) 11.81 in.
Bredd (metrisk) 30 cm
Certifikat och efterlevnad FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Färg Grön
Förpackningsmängd 320/Cs.
Lager 1-ply
Certifieringar/efterlevnad (Europa) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001