Läs mer
Hamilton™ Instrumentsprutor med lång livslängd
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
150μ L
250μ L
500 μL
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kolvspets tillverkad av UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene) som är hårdare än PTFE för att bättre motstå repor
- Kolvstång tillverkad av 316 rostfritt stål som erbjuder exceptionell kemisk resistens
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borsilikatglas, PTFE, UHMWPE |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.73 mm |
| Produkttyp | Instrumentspruta |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Anslutningstyp | Luer lock |