Läs mer
Hamilton™ Instrumentsprutor med lång livslängd
Produktkod. 11580232
Change view
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
150μ L
250μ L
500 μL
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11580232 250μ L Varje
10422385 5 ml Varje
10034194 50 μl Varje
10094234 150μ L Varje
10176164 25μ L Varje
10420465 500 μL Varje
10698025 100 μl Varje
10748965 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11580232 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 830025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Långlivade sprutor har utvecklats för extrema förhållanden som inkluderar starka kemikalier såväl som nötande partiklar.
  • Kolvspets tillverkad av UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene) som är hårdare än PTFE för att bättre motstå repor
  • Kolvstång tillverkad av 316 rostfritt stål som erbjuder exceptionell kemisk resistens
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (metrisk) Inre 2.3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.7 mm
För användning med (applikation) För frätande vätskor och gaser
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 500 psi
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Modell 1725
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet 1 st.
Volym (metrisk) 250μ L
För användning med (utrustning) ML500-serien spädare och dispensrar
Anslutningstyp Luer lock